Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254
Artikelnummer. 10517771 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10517771 20 x 20 cm Pakke med 25
12820951 2,5 x 7,5 cm Pakke med 200
10451193 4 x 8 cm Pakke med 50
12860651 5 x 20 cm Pakke med 50
10115001 5 x 7,5 cm Pakke med 20
10756342 5 x 10 cm Pakke med 50
12834031 10 x 20 cm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10517771 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1191.07 DKK / Pakke med 25
    Spare 318.93 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254 kommer i en række forskellige størrelser.
Alugram™ Aluminiumsplader til TLC
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Bagside materiale Alugram™ Aluminium
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25/Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Sorbent Silica 60
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm