Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminium plader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader kommer i mange forskellige størrelser.
Alugram™ Aluminiumsplader til TLC
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Silica 60
- specifik overflade (BET)∼500m2 /g
- Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
- Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
- Partikelstørrelse 5 –17 μm
- Standard karakter
- Til analyseplader 0,25 mm
- Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
- Til 2 mm forberedende lag anvendes et lidt grovere materiale
- Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254nm)
- Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366nm)
- Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium plader Alugram SIL G |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 50 Pk. |
| Type | TLC Plade |
| Til brug med (applikation) | Tyndtlagskromatografi (TLC ) |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 5 x 20 cm |