Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminium plader
Artikelnummer. 10377931 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 7,5 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10377931 5 x 10 cm Pakke med 50
10519832 20 x 20 cm Pakke med 25
10786902 5 x 20 cm Pakke med 50
10033031 5 x 7,5 cm Pakke med 20
10780323 10 x 20 cm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10377931 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 DKK
    378.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 126.06 DKK
    24% Slukket
På lager
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader kommer i mange forskellige størrelser.
Alugram™ Aluminiumsplader til TLC
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼500m2 /g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17 μm
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm forberedende lag anvendes et lidt grovere materiale
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Aluminium plader Alugram SIL G
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 Pk.
Type TLC Plade
Til brug med (applikation) Tyndtlagskromatografi (TLC )
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 10 cm