Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV 254 Modificeret Silica Fase
Artikelnummer. 10624691 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10624691 20 x 20 cm Pakke med 25
10451862 10 x 10 cm Pakke med 25
10624171 4 x 8 cm Pakke med 50
10566711 5 x 20 cm Pakke med 50
10246331 5 x 10 cm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10624691 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3175.00 DKK
    2387.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 787.35 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug i normal eller omvendt fase HPTLC. Macherey-Nagel™ Alugram™ RP-18 W/UV 254 Modificeret Silica Phase er aluminiumsplader belagt med fugtbare lag af modificeret nano-silica, der kan udvikles med rent organiske og organiske/vandige opløsningsmidler og rent vandige eluenter.
Alugram™ aluminiumsplader er nemme at håndtere, lette og fleksible. Pladerne har høj kemikalieresistens og egner sig til de fleste opløsningsmidler. De er ubrydelige, men lette at klippe med en saks, uden at silicaen afskaller.
  • Nano silica 60 med delvis octadecyl modifikation, kan fugtes med vand
  • Normal fase eller omvendt faseadskillelse tilstande
  • Kan anvendes med eluenter fra vandfri opløsningsmidler til vandige blandinger
  • Indikator: syrefast produkt med en lyseblå fluorescens til kortbølget UV (254nm)
  • UV-absorberende stoffer fremstår som mørkeblå til sorte pletter på en lyseblå baggrund
  • Polaritetsrækkefølge: silica> DIOL> NH2> CN> RP-2> C18-50>RP-18 W> C18-100
  • Kulstofindhold 7,5 %
  • pH-stabilitet: 2-10
Tekniske data
Bagside materiale Alugram Aluminiumsplader
Materiale RP-18 W Nano Silica 60 med delvis octadecyl modifikation
Partikelstørrelse 2 til 10μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Aminophenoler, barbiturater, konserveringsmidler, nukleobaser, polycykliske aromatiske kulbrinter, steroider, tetracykliner, blødgøringsmidler (phthalater)
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.15 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm