Få mere at vide
Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 Aluminiumsplader
Artikelnummer. 10659581 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
5 x 20 cm
20 x 20 cm
Mængde:
25 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Pakningsstørrelse
10659581 5 x 20 cm 50 pakker Pakke med 50
11386474 20 x 20 cm 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659581 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 818024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 DKK
    640.73 DKK / Pakke med 50
    Spare 214.27 DKK
    25% Slukket
På lager
Designet til brug i tyndtlagskromatografi. Macherey-Nagel™ ALUGRAM™ Alox N/UV 254 aluminiumsplader omfatter aluminiumoxidlag og en fluorescerende indikator ved kortbølget UV (254nm). Det anbefales at aktivere lagene før brug.
ALUGRAM™ Alox N/UV 254 er aluminiumsplader med aluminiumoxidlag til brug i TLC . De har et inert organisk bindemiddel og en manganaktiveret zinksilikatindikator.
  • Anbefalet anvendelse: terpener, alkaloider, steroider, alifatiske og aromatiske forbindelser
  • Aktiver aluminiumoxidlagene før brug ved at opvarme 10 minutter ved 120 ™C
Tekniske data
Materiale Aluminiumsplader Alugram Alox N
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 pakker
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (applikation) Terpener, alkaloider, steroider, alifatiske og aromatiske forbindelser
Specifik overflade ∼200 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0.2 mm
Dimensioner (L x B) 5 x 20 cm