Få mere at vide
Aluminum selenide, 99% (metals basis)
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
It is used as a precursor to hydrogen selenide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum selenide |
| Farve | Brown |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 1 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN3283 |
| Merck Index | 14,361 |
| Opløselighedsinformation | Decomposes to Al203 and SeO2 in water |
| Formel vægt | 290.84 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminum selenide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- P301-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P330-Skyl munden.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P373-BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P410-Beskyttes mod sollys.
- P320-Særlig behandling straks påkrævet (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i