Få mere at vide
Aluminum sec-butoxide, 97%
Artikelnummer. 11429983
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429983 2500 g 2500g
11409983 100 g 100g
11419983 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429983 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13044.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Aluminium sec-butoxid bruges til at fremstille lysfølsomme aluminiumoxidgelfilm. Det bruges også til fremstilling af mikroporøst krystallinsk aluminophosphat AlPO-41 og mesoporøst aluminiumoxidmateriale. Det bruges som geleringsmiddel af maling og blæk og vandafvisende stof i træ. Desuden fungerer det som en aktiv katalysator og reduktion af aldehyder og ketoner. Ud over dette bruges det til at fremstille aluminiumoxid med højt overfladeareal ved hjælp af 2,4-pentandion som et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aluminium sec-butoxid anvendes til fremstilling af lysfølsomme aluminiumoxidgelfilm. Det bruges også til fremstilling af mikroporøst krystallinsk aluminophosphat AlPO-41 og mesoporøst aluminiumoxidmateriale. Det bruges som geleringsmiddel af maling og blæk og vandafvisende stof i træ. Desuden fungerer det som en aktiv katalysator og reduktion af aldehyder og ketoner. Ud over dette bruges det til at fremstille aluminiumoxid med højt overfladeareal ved hjælp af 2,4-pentandion som et chelateringsmiddel.
Opløselighed Blandbar med alkohol, isopropylalkohol
og toluen.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, metaller og halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2269-22-9
Molekylær formel C12H30AlO3
Molekylvægt (g/mol) 249.351
MDL nummer MFCD00009327
InChI nøgle LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC navn aluminium;butan-2-ol
SMIL CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Tekniske data
Kogepunkt 200°C to 206°C (30mmHg)
Kemisk navn eller materiale Aluminum sec-butoxide
Mængde 2500 g
FN nummer UN1992
Beilstein 3910908
Flammepunkt 27°C (82°F)
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene.
Formel vægt 246.32
Procent renhed 97%
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.439
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.967