Få mere at vide
Aluminum sec-butoxide, 97%
Beskrivelse
Aluminium sec-butoxid bruges til at fremstille lysfølsomme aluminiumoxidgelfilm. Det bruges også til fremstilling af mikroporøst krystallinsk aluminophosphat AlPO-41 og mesoporøst aluminiumoxidmateriale. Det bruges som geleringsmiddel af maling og blæk og vandafvisende stof i træ. Desuden fungerer det som en aktiv katalysator og reduktion af aldehyder og ketoner. Ud over dette bruges det til at fremstille aluminiumoxid med højt overfladeareal ved hjælp af 2,4-pentandion som et chelateringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aluminium sec-butoxid anvendes til fremstilling af lysfølsomme aluminiumoxidgelfilm. Det bruges også til fremstilling af mikroporøst krystallinsk aluminophosphat AlPO-41 og mesoporøst aluminiumoxidmateriale. Det bruges som geleringsmiddel af maling og blæk og vandafvisende stof i træ. Desuden fungerer det som en aktiv katalysator og reduktion af aldehyder og ketoner. Ud over dette bruges det til at fremstille aluminiumoxid med højt overfladeareal ved hjælp af 2,4-pentandion som et chelateringsmiddel.
Opløselighed Blandbar med alkohol, isopropylalkohol
og toluen.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, metaller og halogener.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 200°C to 206°C (30mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sec-butoxide |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 3910908 |
| Flammepunkt | 27°C (82°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with alcohol,isopropyl alcohol and toluene. |
| Formel vægt | 246.32 |
| Procent renhed | 97% |
| Lugt | Alcohol-like |
| Vis mere |