Få mere at vide
Aluminum sec-butoxide, 95%
Artikelnummer. 11347338
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347338 500 g 500g
11317338 10 g 10g
11327338 100 g 100g
11337338 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11347338 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 030721.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Det bruges til aktiv katalysator og støtte, uorganisk membran, reduktionsmiddel af aldehyd-keton, oxidant af aldehyd-keton, geldannende middel til trykfarve og maling, dehydrant, vandtætningsmiddel og aluminiumbasefedt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2269-22-9
Molekylær formel C12H30AlO3
Molekylvægt (g/mol) 249.351
MDL nummer MFCD00009327
InChI nøgle LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC navn aluminium;butan-2-ol
SMIL CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sec-butoxide
Tæthed 0.967 g/mL
Kogepunkt 200°C to 206°C (30 mmHg)
Flammepunkt 27°C (82°F)
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.439
Mængde 500 g
FN nummer UN1992
Beilstein 3910908
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water; Soluble in aromatic hydrocarbons, alcohols
Formel vægt 246.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske