Få mere at vide
Aluminum sec-butoxide, 95%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Artikelnummer. 11340318
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340318 500 g 500g
11330318 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11340318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043712.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2269-22-9 | C12H30AlO3 | 249.351 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2269-22-9
Molekylær formel C12H30AlO3
Molekylvægt (g/mol) 249.351
MDL nummer MFCD00009327
InChI nøgle LWGPRERTOLVRLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum sec-butoxide, aluminum tri-sec-butoxide, 2-butanol, aluminum salt, aluminum sec-butylate, aluminum butan-2-olate, aluminum tri-s-butoxide, 2-butanol, aluminum salt 3:1, aluminum tri-sec-butanolate, al o-sec-bu 3, aluminiumtri-sec-butoxide
PubChem CID 50931103
IUPAC navn aluminium;butan-2-ol
SMIL CCC(C)O.CCC(C)O.CCC(C)O.[Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sec-butoxide
Tæthed 0.967 g/mL
Kogepunkt 200°C to 206°C (30 mmHg)
Flammepunkt 27°C (82°F)
Lugt Alcohol-like
Emballage ChemSeal™ flasker
Brydningsindeks 1.439
Mængde 500 g
FN nummer UN1992
Beilstein 3910908
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 246.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske