Få mere at vide
Corning™ Aluminium tætningsfilm til generel og termisk tætning
Artikelnummer. 11360215 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Artikelnummer. Materiale
11360215 Aluminium
1 options
Artikelnummer. 11360215 Leverandør Corning™ Leverandørnr. PCRAS600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.59 DKK
    886.46 DKK / Pakke med 100
    Spare 329.13 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Giver enestående forsegling på plader med flere brønde med varierende temperaturer og reagenser. Corning™ Aluminiumsforseglingsfilm til generel og termisk forsegling er designet til applikationer lige fra PCR og Real-Time PCR til ELISA og cellekultur.
  • Forsegler under termocykling, når det bruges sammen med kompressionsmåtter
  • Ideel til lysfølsomme prøver
  • Ensartet påført klæbemiddel giver optimal brøndforsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Aluminium tætningsfilm
Materiale Aluminium
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B) 146 x 79.2 mm
Tykkelse 35μ m