Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP-belagte aluminiumsske
Artikelnummer. p-8006731 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731495
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H367330000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Teflon FEP-belagte aluminiumsskeder er FDA-kompatible til fødevarekontakt
  • Anti-stick, korrosionsbestandig brun belægning
  • Overholder FDA-reglerne for fødevarekontakt
  • Håndtaget er ikke belagt, så dit greb er skridsikkert
Tekniske data
Oversigt Sampling Scoop
Kapacitet (engelsk) 1 qt.
Kapacitet (metrisk) 1 l
Farve Brun
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel for fødevarekontakt
Produkttype Scoop
Slutte Teflon™
Bredde (metrisk) 76 mm
Dimensioner (L x B) 260 x 105 x 76 mm
Længde (metrisk) håndtag 83 mm
Materiale Aluminium
Håndtag Type Skridsikkert greb
Længde (metrisk) 260 mm