Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP-belagte aluminiumsske
Artikelnummer. 11751495 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11751495
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H367370000
Teflon FEP-belagte aluminiumsskeder er FDA-kompatible til fødevarekontakt
  • Anti-stick, corrosion resistant brown coating
  • Complies with FDA regulations for food contact
  • Handle is not coated so your grip is non-slip
Tekniske data
Oversigt Sampling Scoop
Kapacitet (engelsk) 1 gal.
Kapacitet (metrisk) 4 l
Farve Brown
Certificeringer/compliance FDA Compliant for Food Contact
Produkttype Scoop
Slutte Teflon™
Bredde (metrisk) 146 mm
Dimensioner (L x B) 362 x 146 x 111 mm
Længde (metrisk) håndtag 102 mm
Materiale Aluminum
Håndtag Type Non-Slip Grip
Længde (metrisk) 362 mm