Få mere at vide
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP-belagte aluminiumsske
Artikelnummer. 11741495 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
4 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11741495
Brand: Bel-Art™ SP Scienceware™ H367350000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Teflon FEP-belagte aluminiumsskeder er FDA-kompatible til fødevarekontakt
  • Anti-stick, korrosionsbestandig brun belægning
  • Overholder FDA-reglerne for fødevarekontakt
  • Håndtaget er ikke belagt, så dit greb er skridsikkert
Tekniske data
Oversigt Sampling Scoop
Kapacitet (engelsk) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 l
Farve Brun
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel for fødevarekontakt
Produkttype Kemi Scoop
Slutte Teflon™
Bredde (metrisk) 127 mm
Dimensioner (L x B) 311 x 127 x 89 mm
Længde (metrisk) håndtag 102 mm
Materiale Aluminium
Håndtag Type Skridsikkert greb
Længde (metrisk) 311 mm