Få mere at vide
Cole-Parmer™ Aluminiumsske
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
350 mL
1100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1100 ml |
| Produkttype | Scoop |
| Længde (engelsk) | 9 in. |
| Materiale | Aluminum |
| Håndtag Type | Ribbed |