Få mere at vide
Brady™ Aluminum Safety Signs
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC |
| Materiale | Aluminum |
| Mængde | 1 Ea. |
| Diameter (metrisk) | 315 mm |
| Til brug med (applikation) | Indoor and outdoor safety signs |
| Form | Round |
| Vist tekst | Respiratory Protection |
| Produkttype | Safety Sign |
| Farve | White on Blue |