Beskrivelse
- Bruges til at understøtte dine laboratorieartikler fra laboratorierammer eller støttestativer.
- Det runde pladedesign har en hævet kant for at forhindre dit apparat i at falde.
- Kræver et ekstra stik for at fastgøre klemmer til rammer eller andre apparater.
- De rektangulære plader inkluderer en integreret forbindelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Diameter (engelsk) Ydre | 152.4 mm |
| Diameter (engelsk) Stang | 12.7 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 tommer |
| Diameter (metrisk) stang | 0,5 tommer |
| Produkttype | Specialstøtter |
| Form | Rektangulær |
| Til brug med (applikation) | Til specifikt laboratorieudstyr |
| Mængde | 1 stk. |