Få mere at vide
Bochem™ Aluminiumsstænger
Længde (metrisk) stang:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Beskrivelse
- Aluminium
- Uden tråd
- Størrelser varierer
- Til stativbund
- 12 D/O
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Længde (metrisk) stang | 500 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 12 dia. |
| Til brug med (applikation) | Stativbaser |