Få mere at vide
Bochem™ Aluminiumsstænger
Artikelnummer. 10248640
Skift visning
Længde (metrisk) stang:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) stang
10248640 750 mm
10400251 1000 mm
10676561 500 mm
10686561 600 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10248640 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5132
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Bruge Botech™ Aluminiumsstænger til at understøtte stativbaser.
  • Aluminium
  • Størrelser varierer
  • Til stativbund
  • 12 D/O
Tekniske data
Materiale Aluminium
Længde (metrisk) 750 mm
Længde (metrisk) stang 750 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Produkttype Stang
Trådstørrelse M10
Til brug med (applikation) Til stativbaser M10 gevind
Mængde 1 stk.