Få mere at vide
Bochem™ Aluminiumsstænger
Artikelnummer. 10711611
Længde (metrisk):
500 mm
Artikelnummer. 10711611
Brand: Bochem™ 5130
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til stativbaser M10 gevind
  • Aluminium
  • Med tråd
  • Størrelser varierer
  • Til stativbund
  • 12 D/O
Tekniske data
Materiale Aluminium
Længde (metrisk) 500 mm
Længde (metrisk) stang 500 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Produkttype Stang
Trådstørrelse M10
Til brug med (applikation) Til stativbaser M10 gevind
Mængde 1 stk.