Få mere at vide
Aluminum rod, alloy 6061, 6.35mm (0.25 in.) dia., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11379707
Mængde:
30 cm
5 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Pakke med 5
Artikelnummer. 11379707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042052.CE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum rod, Alloy 6061
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia.
Mængde 5 x 30 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.85g/cm
Form Rod
MDL nummer MFCD00214039