Få mere at vide
Aluminum rod, alloy 6061, 25.4mm (1.0in) dia
Artikelnummer. p-7051834
Mængde:
30 cm
5 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Pakke med 5
Artikelnummer. 11339717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042055.BV
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum rod, Alloy 6061
Navn note 25.4mm (1.0 in.) dia.
Mængde 30 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈13.7 g/cm
Form Rod
MDL nummer MFCD00214039