Få mere at vide
Aluminum rod, alloy 6061, 25.4mm (1.0in) dia
Mængde:
30 cm
5 x 30 cm
Pakningsstørrelse:
30cm
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum rod, Alloy 6061 |
| Navn note | 25.4mm (1.0 in.) dia. |
| Mængde | 30 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈13.7 g/cm |
| Form | Rod |
| MDL nummer | MFCD00214039 |