Få mere at vide
Aluminiumsstang, 6 mm (0,2 tommer) diameter, Puratronic™, 99,9965% (metalbasis)
Artikelnummer. 11397137
Skift visning
Mængde:
15 cm
5 x 15 cm
Pakningsstørrelse:
15cm
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397137 15 cm 15cm
11387137 5 x 15 cm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011478.BT
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 0,76 g/cm | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Silver-colored rod
Tæthed 2.7g/cm3
Mængde 15 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.9965% (Metals basis)
Form Rod