Få mere at vide
Aluminiumsstang, 22 mm (0,87 tommer) dia, Puratronic™ , 99,9999 % metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441987
Skift visning
Mængde:
5 cm
Pakningsstørrelse:
5cm
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15441987 5 cm 5cm
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15441987 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044336.BQ
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum rod
Navn note 22 mm (0,87 tommer) diameter.
CAS 7429-90-5
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈10,35 g/cm
Form Rod
Molekylær formel Al
MDL nummer MFCD00134029
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Al]
IUPAC navn aluminium
Molekylvægt (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic