Få mere at vide
Aluminiumsstang, 22 mm (0,87 tommer) diameter, Puratronic™, 99,9995 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11365727
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11365727 5 cm 5cm
11355727 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043429.BQ
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum rod
Navn note 22 mm (0,87 tommer) diameter.
Mængde 5 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈10,35 g/cm
Form Rod
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic