Få mere at vide
Nickel Electro™ Retortstang i aluminium
Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) stang:
12 mm
12.5 mm
Højde (metrisk):
500 mm
600 mm
Længde (metrisk) stang:
500 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Retortstang i aluminium
- M10 x 1,55 mm gevind
Aluminum, Retort Rod
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Højde (metrisk) | 600 mm |
| Længde (metrisk) stang | 600 mm |
| Diameter (metrisk) stang | 12.5 mm |
| Produkttype | Retortstang |
| Slutte | Neutral |
| Til brug med (applikation) | Replikbaser |
| Mængde | 1 stk. |