Få mere at vide
R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps
Artikelnummer. 11785376 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse (metrisk) greb:
85 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse (metrisk) greb Pakningsstørrelse
11785376 85 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11785376
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gør det muligt at fastspænde artikler fra 2 til 90 mm i diameter. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har aluminiumslegeringskæber med andre dele af belagt messing.
  • Designet sikrer et fast greb i alle åbningsvinkler
  • Korkforinger til kæberne er godt sikret
Specifications
Type Retortklemme
Materiale Aluminium
Inkluderer Korkforede kæber
Til brug med (udstyr) Til brug med 85 mm diameter
Størrelse (metrisk) greb 85 mm
Kæbe type Fire sikringer