Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Rammestangsplatform, aluminium
Artikelnummer. 11797583 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
15,75 x 12 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11797583 15,75 x 12 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11797583 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0805930
Forventet forsendelse: 14-05-2027
Brug rammestangsplatformen til at yde støtte til dit specifikke laboratorieudstyr.
  • Bruges til at understøtte dine laboratorieartikler fra laboratorieberømmelse eller støttestandere.
  • Det runde pladedesign har en hævet kant for at forhindre dit apparat i at falde.
    • Kræver et ekstra stik for at fastgøre klemmer til rammer eller andre apparater.
  • De rektangulære plader inkluderer en integreret forbindelse.
Tekniske data
Materiale Aluminium
Dimensioner (L x B) 15,75 x 12 tommer
Længde (engelsk) 15,75 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (engelsk) 12 tommer
Bredde (metrisk) 304.8 mm
Produkttype Rektangulær støtteplade
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Til specifikt laboratorieudstyr
Mængde 1 stk.