Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat, TRC
Artikelnummer. 30132889
Skift visning
Mængde:
2.5 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132889 25 g
30136865 5 g
30008068 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57604825G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlK(SO4)2 . 12H2O
Molekylvægt (g/mol) 474.39
Synonym Alum
IUPAC navn aluminium; kalium; disulfat; dodekahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
Formel vægt 473.9755