Få mere at vide
Aluminium Kaliumsulfat Dodecahydrat, puriss. pa ACS reagens, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15693310 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15693310 500 g 500g
15683310 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15693310 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31242500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Puriss. pa, ACS Reagens, Reagens European Pharmacopoeia,≥ 99,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 474.372
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Mængde 500 g
Lineær formel AlK(SO4)2 · 12H2O
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 474.39g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS/puriss. pa
Tæthed 1.757g/mL at 25°C