Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfatdodecahydrat, ACS, 98,0-102,0%
Artikelnummer. 11373358
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373358 500 g 500g
11383358 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036288.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474,372 g/mol
Til trykning, stoffer, farvning, fremstilling af papir, vegetabilsk lim, bagepulver, rensevand, klaringssukker, som katalysator i ammoniaksyntese, hærdningsmiddel i mikroskopiAluminium kaliumsulfat dodecahydrat anvendes til garvning af læder, vandrensning, brandsikre tekstiler og underlagspulver. I den kosmetiske industri bruges det som aftershave-behandling, deodorant, hærder til fotografiske emulsioner og som bejdsemiddel til farvestoffer. På det medicinske område finder det anvendelse som et astringerende, antiseptisk middel og til at reducere blødninger i mindre snitsår og hudafskrabninger og næseblod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 474.372
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98 -102%
Opløselighedsinformation Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol. Insoluble in acetone and alcohol.
Formel vægt 474.38 (258.20 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende White granular
Tæthed 1.757 g/cm3