Få mere at vide
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, 98+%
Artikelnummer. p-7081093
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
Artikelnummer. 11414283
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10906.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474.372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 474.372
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92°C
Mængde 500 g
Merck Index 14,360
Formel vægt 474.38 (258.20 Anhydrous)
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Tæthed 1.757