Få mere at vide
Aluminiumkaliumsulfatdodecahydrat, 98+%
Artikelnummer. 11424283
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424283 2500 g 2500g
11414283 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424283 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10906.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474,372 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-24-9
Molekylær formel AlH24KO20S2
Molekylvægt (g/mol) 474.372
MDL nummer MFCD00149143
InChI nøgle GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC navn aluminium;kalium;disulfat;dodecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 92 °C
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 1.757
Merck Index 14,360
Formel vægt 474,38 (258,20 Vandfri)
Procent renhed ≥98%