Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat transportskilte
Artikelnummer. 11724904 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Materiale:
Aluminium, Polyester
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11724904 Aluminium, Polyester Hver
1 options
Artikelnummer. 11724904 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 258944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    257.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.97 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer ADR 2,2B-297 *297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Anvendes til indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.271 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rhomboid
Vist tekst Ikke-brændbar, ikke-giftig gas 2
Produkttype Transportskilt
Farve Sort på Grøn