Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat transportskilte
Artikelnummer. p-8003452
Vist tekst:
1.5 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11780234
Brand: Brady™ 223594
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1,5-297 *297-B7525
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-140° C
Form Diamant
Vist tekst 1.5 1
Farve Sort på orange