Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat transportskilte
Artikelnummer. 11780234 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vist tekst:
1,5 1
1,6 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vist tekst Pakningsstørrelse
11780234 1,5 1 Hver
11770244 3 Hver
11700254 4 Hver
11710244 1,6 1 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11780234 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 223594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    198.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.96 DKK
    31% Slukket
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 1,5-297 *297-B7525
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-140° C
Form Diamant
Vist tekst 1,5 1
Farve Sort på orange