Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat transportskilte
Artikelnummer. 11770244
Vist tekst:
1.5 1
3
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11770244
Brand: Brady™ 223603
Kun null tilbage
Tekniske data
Alternativt varenummer ADR 3B-297 *297-B7525
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 297.00 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-140° C
Form Diamant
Vist tekst 3
Farve Hvid på rød