Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat transportskilt
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Klasse 7: Radioaktivt materiale |
| Alternativt varenummer | ADR 7DA-297 *297-B7525 |
| Materiale | Aluminium, Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Oversigt | Aluminium med polyester overlaminat |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 297 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 170 °C |
| Tykkelse | 0.271 mm |
| Bredde (metrisk) | 297 mm |
| Vis mere |