Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat sikkerhedsskilte
Artikelnummer. 15102819 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Sort på Gul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15102819 Sort på Gul Hver
1 options
Artikelnummer. 15102819 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00 DKK
    198.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 14.53 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Anvendes til indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 315 mm
Tykkelse 0.271 mm
Bredde (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Trekantet
Sprog Global
Vist tekst FORSIGTIG Varm overflade-piktogram
Produkttype Sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul