Få mere at vide
Brady™ Aluminium med Polyester Overlaminat Radioaktivt Transportskilt
Artikelnummer. 11720993
Vist tekst:
Radioactive II Indhold: Aktivitet: Transportindeks 7
Radioaktive stoffer 7C III
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11720993
Brand: Brady™ 811671
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance Klasse 7 : Radioaktive stoffer
Alternativt varenummer ADR 7B II - *297 297-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Til brug med (applikation) Anvendes til indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 297 mm
Tykkelse 0.271 mm
Bredde (metrisk) 297 mm
Temperaturområde (metrisk) -40° C-140° C
Form Diamant
Sprog Dansk
Vist tekst Radioactive II Indhold: Aktivitet: Transportindeks 7
Produkttype Radioaktivt transportskilt
Farve Sort på hvidt