Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat obligatoriske skilte
Artikelnummer. p-8000929
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Vist tekst:
Brug ansigtsskærm
Brug beskyttelseshætte
Brug fuld beskyttelse
Brug overtrækssko
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11744894
Brand: Brady™ 257897
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC 265-DIA 100-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Tykkelse 0.271 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Vist tekst Brug ansigtsskærm
Produkttype Obligatorisk tegn
Farve Hvid på blå