Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat obligatoriske skilte
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Vist tekst:
Brug ansigtsskærm
Brug beskyttelseshætte
Brug fuld beskyttelse
Brug overtrækssko
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Til brug med (applikation) | Indoor and outdoor safety signs |
| Tykkelse | 0.271 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40°C to 140°C |
| Form | Round |
| Vist tekst | Brug overtrækssko |
| Vis mere |