Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat obligatoriske skilte
Artikelnummer. 11754894
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Vist tekst:
Brug ansigtsskærm
Brug beskyttelseshætte
Brug fuld beskyttelse
Brug overtrækssko
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11754894
Brand: Brady™ 257912
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Materiale Aluminum, Polyester
Mængde 1 Ea.
Oversigt Aluminum with Polyester Overlaminate
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indoor and outdoor safety signs
Tykkelse 0.271 mm
Temperaturområde (metrisk) -40°C to 140°C
Form Round
Vist tekst Brug beskyttelseshætte
Produkttype Mandatory Sign
Farve White on Blue