Få mere at vide
Brady™ Aluminium med polyester overlaminat obligatoriske skilte
Artikelnummer. 11744894
Skift visning
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Vist tekst:
Brug ansigtsskærm
Brug beskyttelseshætte
Brug fuld beskyttelse
Brug oversko
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Vist tekst unitSize
11744894 100 mm Brug ansigtsskærm Hver
11840742 200 mm Brug fuld beskyttelse Hver
11774894 100 mm Brug oversko Hver
11784894 200 mm Brug oversko Hver
11794894 315 mm Brug oversko Hver
11754894 100 mm Brug beskyttelseshætte Hver
11764854 200 mm Brug beskyttelseshætte Hver
11774854 315 mm Brug beskyttelseshætte Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11744894 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 257897
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.20 DKK
    58.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 4.16 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer PIC 265-DIA 100-B7525
Materiale Aluminium, Polyester
Mængde 1 stk.
Oversigt Aluminium med polyester overlaminat
Diameter (metrisk) 100 mm
Til brug med (applikation) Indendørs og udendørs sikkerhedsskilte
Tykkelse 0.271 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Rund
Vist tekst Brug ansigtsskærm
Produkttype Obligatorisk tegn
Farve Hvid på blå