Få mere at vide
Aluminiumsplade, legering 6061, 9,53 mm (0,375 tommer) tyk, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Aluminiumsplade er et råmateriale til dele så forskellige som bilsidepaneler, lagertankvægge, arkitektoniske paneler og skilte. Det bruges også til fremstilling af hurtigfærger, yachter, flåde- eller passagerfartøjer og små lystfartøjer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum plate, Alloy 6061 |
| Navn note | 9,53 mm (0,375 tommer) tyk |
| Mængde | 30 x 30 cm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈2315g/30x30cm |
| Form | Plade |
| MDL nummer | MFCD00214039 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |