Få mere at vide
Aluminium, plasma standardopløsning, Specpure™ Al 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11351429
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351429 50 mL 50ml
11341429 100 mL 100ml
11480360 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013856.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5 , 7732-18-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Damptryk 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C
Fysisk form Væske
Type Analytisk standard
IUPAC navn aluminium
Mængde 50 mL
Grad Specpure
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Hydrochloric acid: 5.0%; Aluminum: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sicherheitshinweis
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.