Få mere at vide
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™ Al 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11392328
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11392328
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014405.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminium, plasma standardopløsning bruges som en enkeltelement standardopløsning til plasmaemissionsspektrometri. Det bruges også som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134029
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum plasma standard solution
Navn note Al 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Al in 5% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 100 mL
Grad Specpure
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure, Al 10,000µg/ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Hydrochloric acid