Få mere at vide
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™ Al 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11302338
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11302338
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014405.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminium, plasma standardopløsning bruges som en enkeltelement standardopløsning til plasmaemissionsspektrometri. Det bruges også som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00134029
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum plasma standard solution
Navn note Al 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Al in 5% HCl
FN nummer UN1789
Opløselighed Miscible with water
Mængde 50 mL
Grad Specpure
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i