Få mere at vide
Aluminium, plasma standardopløsning, Specpure™ Al 10.000 μg/ml
Artikelnummer. 11398997
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398997 50 mL 50ml
11309007 100 mL 100ml
11450171 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038721.AD
 Begrænset vare
På lager
Bruges som standardløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en standardløsning med ét element til plasmaemissionsspektrometri. | CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55,067 g/mol
Aluminium, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11145-27-0
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminium; silicium
SMIL [Al].[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Fysisk form Væske
Mængde 50 mL
FN nummer UN3264
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Emballage Plastflaske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 10,000µg/ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.